Boron trichloride 1 M in hexanes (mixed isomers)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32833.AE
H32833.AP
H32833.AEEA
91.46
EUR
H32833.AE
H32833.AP
Boron trichloride 1 M in hexanes (mixed isomers)
Boron trichloride
CAS No.: 10294-34-5
Molecular Formula: BCl3
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00011313
Vzorec:
BCl₃ Hustota: 0,738 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011313 Číslo CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 OSN: 3286 ADR: 3,II |