Boron tribromide 1 M in heptane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H32785.AE
H32785.AP
H32785.AEEA
147.41
EUR
H32785.AE
H32785.AP
Boron tribromide 1 M in heptane
Boron trichloride
CAS No.: 10294-33-4
Molecular Formula: BBr3
Formula Weight: 250.52
Flash Point: -4°(25°F)
Boiling Point: 90°
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00011312
Vzorec:
BCl₃ Mw: 117.17 Teplota varu: 90 °C Teplota tavenia: -107 Hustota: 1.876 Teplota vzplanutia: –4 °C (25 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011313 Číslo CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 OSN: 3384 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,01378 |