Tlačiť
Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y in 5% kyselině dusičné (from Y₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13855.AP 13855.AE 13855.AD
13855.APEA 275.19 EUR
13855.AP 13855.AE 13855.AD
Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y in 5% kyselině dusičné (from Y₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - yttrium
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifikácie: Traceable to NIST