Tlačiť
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
H54638.03 H54638.06
H54638.03EA 150.42 EUR
H54638.03 H54638.06
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Indole-2-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 19005-93-7 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03001425
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 138…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001425
Číslo CAS: 19005-93-7