4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
H55105.03
H55105.06
H55105.03EA
51.27
EUR
H55105.03
H55105.06
4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
4-Fluoro-N-methylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 459-59-6
Molecular Formula: C7FH8N
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 79°/11mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00017942
Vzorec:
C₇H₈FN Mw: 125.15 Teplota varu: 79 °C (11 mmHg) Hustota: 1.040 Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017942 Číslo CAS: 459-59-6 EINECS: 207-294-1 OSN: 2810 ADR: 6.1 III |