Tlačiť
Triphenylphosphine oxide
Dodávateľ: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 27.08 EUR
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Triphenylphosphine oxide
Triphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₈H₁₅OP
Teplota varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155…158 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Číslo MDL: MFCD00002080
Číslo CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8