Tlačiť
Ferocen, high purity
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 47.33 EUR
B25007.18 B25007.30
Ferocen, high purity
Ferocen
Vzorec: C₁₀H₁₀Fe
Teplota varu: 249 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172…175 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001427
Číslo CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070