Tlačiť
Yttrium standard solution, 10000 µg/L Y in 5% kyselině dusičné (from Y₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14422.AD 14422.AE 14422.AP
14422.ADEA 125.38 EUR
14422.AD 14422.AE 14422.AP
Yttrium standard solution, 10000 µg/L Y in 5% kyselině dusičné (from Y₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - yttrium
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifikácie: Traceable to NIST