Praseodymium standard solution, 1000 mg/L Pr in 5% kyselině dusičné (from Pr₆O₁₁) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88088.AE
88088.AP
88088.AEEA
64.09
EUR
88088.AE
88088.AP
Praseodymium standard solution, 1000 mg/L Pr in 5% kyselině dusičné (from Pr₆O₁₁) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Stadndardy - praseodym
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certifikácie: Traceable to NIST