Tlačiť
Dimethylsulfoxid ≥99.9%, Ultra Pure Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
N182-5X10MLEA 480.94 EUR
N182-5X10ML
Dimethylsulfoxid ≥99.9%, Ultra Pure Grade
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78,14 g/mol
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18,5 °C
Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Acidity Test Pass
Congealing Point ≥18.3 °C
Appearance Clear colorless liquid
Non volatile Residue ≤5 mg
Product Lock Test C9481
Purity ≥99.9%
Refractive Index 1.4755 - 1.4775
Specific Gravity 1.095 - 1.101
Sterility Pass
Water (KF) ≤0.1%