Tlačiť
Guanidiniumchlorid ≥98%, Technical Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
0118-1KGEA 263.57 EUR
0118-1KG 0118-500G 0118-5KG
Guanidiniumchlorid ≥98%, Technical Grade
Guanidiniumchlorid
Suited for purification of nucleic acids or polypeptides from cell sources and inhibition of both RNase and protease activity.
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Mw: 95.53
Teplota tavenia: 185 °C
Hustota: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013026
Číslo CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Ammonium Chloride ≤0.5%
Ash ≤0.4%
Moisture (KF) ≤0.3%
Purity ≥98%