Tlačiť
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 87.44 EUR
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota varu: 108…109 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 26…28 °C
Hustota: 1,39
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023197
Číslo CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
OSN: 3261
ADR: 8,II