Tlačiť
Bromid barnatý dihydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 40.91 EUR
A16328.22 A16328.36
Bromid barnatý dihydrát ≥98%
Bromid barnatý dihydrát
Vzorec: BaBr₂·2H₂O
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 3,58
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149153
Číslo CAS: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968