Síra 10000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14436.AD
14436.AE
14436.AP
14436.ADEA
128.36
EUR
14436.AD
14436.AE
14436.AP
Síra 10000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - síra
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifikácie: Traceable to NIST