Tlačiť
Síra 1000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13842.AD 13842.AE 13842.AP
13842.ADEA 76.51 EUR
13842.AD 13842.AE 13842.AP
Síra 1000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - síra
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifikácie: Traceable to NIST