ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
H34179.03
H34179.09
H34179.03EA
45.73
EUR
H34179.03
H34179.09
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 655-15-2
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00278796
Vzorec:
C₈H₆BrFO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00278796 Číslo CAS: 655-15-2 OSN: 3261 ADR: 8,III |