Tlačiť
Quinuclidine 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
H54498.MD H54498.03 H54498.06
H54498.MDEA 92.93 EUR
H54498.MD H54498.03 H54498.06
Quinuclidine 97
Quinuclidine
Vzorec: C₇H₁₃N
Mw: 111.19
Teplota varu: 150
Teplota tavenia: 157…160 °C
Hustota: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006690
Číslo CAS: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,8081