Methyl methanesulphonate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 66-27-3
Molecular Formula: C2H6O3S
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.3
Refractive Index: 1.4140
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1098586
Merck Reference: 14,6097
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007557
Vzorec:
C₂H₆O₃S Teplota varu: 202…203 °C Teplota tavenia: 20 °C Hustota: 1,3 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007557 Číslo CAS: 66-27-3 EINECS: 200-625-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6097 |