4-Amino-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Amino-2-picoline, 2-Methyl-4-pyridylamine, 2-Methylpyridin-4-amine
H55036.MD
H55036.03
H55036.06
H55036.MDEA
64.18
EUR
H55036.MD
H55036.03
H55036.06
4-Amino-2-methylpyridine 98%
4-Amino-2-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 18437-58-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Melting Point: 93-97°
MDL No.: MFCD00186509
Vzorec:
C₆H₈N₂ Teplota tavenia: 93…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00186509 Číslo CAS: 18437-58-6 |