Tlačiť
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55436.03 H55436.06
H55436.03EA 54.55 EUR
H55436.03 H55436.06
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
3-Bromo-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 76006-33-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00270097
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00270097
Číslo CAS: 76006-33-2