Tlačiť
Síran draselný, anhydrous ≥99% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 413.38 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Síran draselný, anhydrous ≥99% ACS
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
Mw: 174.26
Teplota varu: 1698
Teplota tavenia: 1069
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011388
Číslo CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%