4-Nitrophthalonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
H33546.03
H33546.09
H33546.03EA
21.34
EUR
H33546.03
H33546.09
4-Nitrophthalonitrile ≥97%
4-Nitrophthalonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 31643-49-9
Molecular Formula: C8H3N3O2
Formula Weight: 173.13
Melting Point: 136-137°
MDL No.: MFCD00040301
Vzorec:
C₈H₃N₃O₂ Teplota tavenia: 136…137 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040301 Číslo CAS: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |