Tlačiť
Silicone oil, 20 cSt
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Polyphenyl-methylsiloxane
84543.360EA 518.33 EUR
84543.360 84543.290
Silicone oil, 20 cSt
Silicone oil
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 321 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 63148-62-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %