Tlačiť
Solný roztok fosfátem pufrovaný (PBS), nízkofosfátový, 10X
Dodávateľ: Avantor
VWR®
437117KEA 276.81 EUR
437117K
Solný roztok fosfátem pufrovaný (PBS), nízkofosfátový, 10X
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
Ozářený koncentrát PBS, vhodný pro použití při promývání buněk po naředění.
KCl 2,0 g/l
NaCl 70,1 g/l
Na₂HPO₄, 12H₂O 12,8 g/l
NaH₂PO₄, 2H₂O 4,4 g/l
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Přidejte 1 ml 10X PBS do 9 ml vody, abyste získali 1X PBS roztok.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30