Tlačiť
VWR®, Fólie hliníkové pro skladování v chladu
Dodávateľ: VWR Collection
391-1275EA 141.8 EUR
391-1275 391-1296
VWR®, Fólie hliníkové pro skladování v chladu
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Hliníkové fólie s biologicky inertním adhezivem. Fólie jsou snadno propíchnutelné špičkami manuálních i robotických pipet, pro nabrání vzorků bez generování aerosolů nebo kontaminace.
  • doporučeny pro teploty od –80 do +120 °C
  • nevhodné pro PCR
Každá fólie D׊: 133×82 mm