Tlačiť
Industrial filter boards, Munktell
Dodávateľ: Ahlstrom-Munksjö
231012 231001 3.10389.025
512-6202EA 36.09 EUR
512-6202 512-6200 BINZ3.10389.025
Industrial filter boards, Munktell
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Boards which by their filtration properties are keyed to specific applications as well as to industrial filtration processes.
Grade 1220: For essential oils, galvanic baths, use in filter presses
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Třída 1220 1220 1220
Environmentally Preferable
Hmotnost 475 g/m² 475 g/m² 475 g/m²
Tloušťka 1,10 µm 1,10 µm 1,10 µm
Kapilární jev 120 mm/10 min 120 mm/10 min 120 mm/10 min