Tlačiť
Rozsypaný granulát, neutralizátor kyselin, ALGOSOL N
Dodávateľ: Avantor
Algosol N
99910.414EA 203.73 EUR
99910.414
Rozsypaný granulát, neutralizátor kyselin, ALGOSOL N
Absorpční materiály
Algosol je unikátní, přírodní produkt vyrobený z mořských řas, vhodný k neutralizaci kyselin, jako je chlorovodíková, sírová, dusičná a fluorovodíková. Okamžitě absorbuje rozlité látky, aniž by se rozbil, a lze jej použít k hašení požárů.
  • Netoxický, nehořlavý a bezprašný
  • Lze snadno zamést
  • Stabilní, chemicky inertní a neznečišťující
1 kg Algosolu neutralizuje 180 ml 95% kyseliny sírové nebo 530 ml 36% kyseliny chlorovodíkové nebo 400 ml 70% kyseliny dusičné nebo 260 ml 40% kyseliny fluorovodíkové.