Tlačiť
Crimpers and decappers, WHEATON®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
224357 224307 224322 224323 224316
WHEA224357EA 912.56 EUR
WHEA224357 WHEA224307 WHEA224322 WHEA224323 WHEA224316
Crimpers and decappers, WHEATON®
Kleště krimpovací a odkrimpovací
These crimpers and decappers are used to attach and detach 30 mm aluminium seals.