Tlačiť
2,2'-Bithiophene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
402690025 402690200
ACRO402690025EA 42.52 EUR
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
Vzorec: C₈H₆S₂
Teplota tavenia: 30…35 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005414
Číslo CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)