Tlačiť
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
196967-25G 196967-5G
SIAL196967-25GEA 499.4 EUR
SIAL196967-25G SIAL196967-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₂F₃N₃S
Číslo MDL: MFCD00003109
Číslo CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2