2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L11105.06
L11105.14
L11105.06EA
46.13
EUR
L11105.06
L11105.14
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt ≥97%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Purity: 97%
CAS No.: 4628-94-8
Molecular Formula: C2K2N2S3
Formula Weight: 226.43
Melting Point: ca 274° dec.
Beilstein Reference: 4917786
Vzorec:
C₂K₂N₂S₃ Teplota tavenia: ∼ 274 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003104 Číslo CAS: 4628-94-8 EINECS: 225-043-4 |