2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥94% cont. up to ca 6% acetone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
A14254.14
A14254.22
A14254.36
A14254.14EA
42.12
EUR
A14254.14
A14254.22
A14254.36
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥94% cont. up to ca 6% acetone
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Purity: 94%
CAS No.: 5394-63-8
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 7°
Boiling Point: 65-67°/2mm
Beilstein Reference: 2408
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040468
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ Teplota varu: 65…67 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 7 °C Hustota: 1,094 Teplota vzplanutia: 14 °C (57 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00040468 Číslo CAS: 5394-63-8 EINECS: 226-403-3 ADR: 3,II |