Tlačiť
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
296911000 296915000
ACRO296911000EA 95.47 EUR
ACRO296911000 ACRO296915000
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Teplota varu: 65…67 °C (2,7mbar)
Teplota tavenia: 4…13 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040468
Číslo CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Acetone ≤6 %