Tlačiť
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
341045-250G 341045-50G
SIAL341045-250GEA 359.01 EUR
SIAL341045-250G SIAL341045-50G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Číslo MDL: MFCD00014108
Číslo CAS: 126-39-6
EINECS: 204-785-2
OSN: 1993
ADR: 3,I