Tlačiť
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00482.06 L00482.14
L00482.06EA 35.66 EUR
L00482.06 L00482.14
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 98+% CAS No.: 2916-31-6 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3980 Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 102775 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014106
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 91…93 °C
Hustota: 0,946
Teplota vzplanutia: 6 °C (42 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014106
Číslo CAS: 2916-31-6
EINECS: 220-842-4
ADR: 3,II