Tlačiť
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
L07763.06 L07763.14
L07763.06EA 38.55 EUR
L07763.06 L07763.14
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Purity: 98% CAS No.: 86-96-4 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383776
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006699
Číslo CAS: 86-96-4
EINECS: 201-712-6