Tlačiť
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
L08411.09 L08411.18
L08411.09EA 62.98 EUR
L08411.09 L08411.18
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 28888-44-0 Molecular Formula: C10H10N2O4 Formula Weight: 222.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 204597
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₄
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023889
Číslo CAS: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1