3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Methylbenzothiophene
A15772.03
A15772.06
A15772.14
A15772.03EA
63.78
EUR
A15772.03
A15772.06
A15772.14
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1455-18-1
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.6240
Melting Point: -40°
Boiling Point: 72-74°/2mm
Beilstein Reference: 111282
MDL No.: MFCD00040243
Vzorec:
C₉H₈S Teplota varu: 72…74 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: –40 °C Hustota: 1,13 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040243 Číslo CAS: 1455-18-1 EINECS: 215-934-6 |