Bismut(III) gallate basic hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B24187.22
B24187.36
B24187.22EA
48.94
EUR
B24187.22
B24187.36
Bismut(III) gallate basic hydrate
Bismut(III) gallate basic hydrate
CAS No.: 99-26-3
Molecular Formula: C7H5BiO6.xH2O
Formula Weight: 394.10(anhy)
MDL No.: MFCD01632692
Vzorec:
C₇H₅BiO₆·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01632692 Číslo CAS: 342406-26-2 EINECS: 202-742-2 |