Tlačiť
Bismuth subsalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bismuth(III) subsalicylate, 2-Hydroxy-4H-benzo[d][1,3,2]dioxabismin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
480789-100G 480789-500G
SIAL480789-100GEA 44.93 EUR
SIAL480789-100G SIAL480789-500G
Bismuth subsalicylate, Sigma-Aldrich®
Bismuth subsalicylate
Vzorec: C₇H₅BiO₄
Mw: 362.09
Číslo MDL: MFCD00085368
Číslo CAS: 14882-18-9
EINECS: 238-953-1