Rhodanine-N-acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid, Rhodanine-3-acetic acid
B22244.06
B22244.14
B22244.22
B22244.06EA
40.91
EUR
B22244.06
B22244.14
B22244.22
Rhodanine-N-acetic acid ≥98%
Rhodanine-N-acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5718-83-2
Molecular Formula: C5H5NO3S2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 149513
Vzorec:
C₅H₅NO₃S₂ Teplota tavenia: 145…148 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005491 Číslo CAS: 5718-83-2 EINECS: 227-220-1 |