Tlačiť
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, p-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-mercaptothiazol-4(5H)-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine, (5E)-5-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
114588-10G 114588-25G
SIAL114588-10GEA 123.14 EUR
SIAL114588-10G SIAL114588-25G
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine, Sigma-Aldrich®
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Číslo MDL: MFCD00064857
Číslo CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2