5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, p-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-mercaptothiazol-4(5H)-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine, (5E)-5-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 536-17-4
Molecular Formula: C12H12N2OS2
Formula Weight: 264.37
Odour: Weak
Melting Point: 275-280°
Beilstein Reference: 189065
Merck Reference: 14,3231
MDL No.: MFCD00064857
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂OS₂ Teplota tavenia: 275…280 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064857 Číslo CAS: 536-17-4 EINECS: 208-625-2 Merck Index: 14,3231 |