Tlačiť
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, p-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-mercaptothiazol-4(5H)-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine, (5E)-5-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
151470100 151470250 151471000
ACRO151470100EA 88.25 EUR
ACRO151470100 ACRO151470250 ACRO151471000
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine 99%
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Teplota tavenia: 285…288 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064857
Číslo CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.03 % in acetone) Clear
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %
Suitability (for Ag determination) Passes test