Tlačiť
2-Methyl-2-oxazoline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
B24612.14 B24612.22
B24612.14EA 45.33 EUR
B24612.14 B24612.22
2-Methyl-2-oxazoline ≥99%
2-Methyl-2-oxazoline
Purity: 99% CAS No.: 1120-64-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 109-111° Beilstein Reference: 104227 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005298
Vzorec: C₄H₇NO
Teplota varu: 109…111 °C
Hustota: 1,01
Teplota vzplanutia: 20 °C (68 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005298
Číslo CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
ADR: 3,II