2-Ethyl-2-oxazoline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 10431-98-8
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
pH: 10-12
Melting Point: -62°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 105464
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005302
Vzorec:
C₅H₉NO Teplota varu: 128…129 °C Teplota tavenia: –62 °C Hustota: 0,981 Teplota vzplanutia: 29 °C (84 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005302 Číslo CAS: 10431-98-8 EINECS: 233-912-4 ADR: 8,II |