Tlačiť
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
23186-1G 23186-5G
23186-1GEA 87.44 EUR
23186-1G 23186-5G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Supelco®
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Vzorec: C₁₅H₁₁ClO₂
Číslo MDL: MFCD00001138
Číslo CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
OSN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1da9ad65ec6920fa35b7911c09832b0c6e043d1d&vid=3c23525972015b27dd0f1f9d4c1c8aaa23e03d93&prid=web&clid=SAPDAM