Tlačiť
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
160512-1G 160512-25G 160512-5G
SIAL160512-1GEA 32.73 EUR
SIAL160512-1G SIAL160512-25G SIAL160512-5G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Vzorec: C₁₅H₁₁ClO₂
Číslo MDL: MFCD00001138
Číslo CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
OSN: 2923
ADR: 8,II