Tlačiť
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
230995-10G 230995-50G
SIAL230995-10GEA 93.46 EUR
SIAL230995-10G SIAL230995-50G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane stabilised, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Číslo MDL: MFCD00003216
Číslo CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1