2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with silver
A11441.09
A11441.18
A11441.09EA
53.35
EUR
A11441.09
A11441.18
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 95% stabilised
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Stabilized with silver
Purity: 95%
CAS No.: 18742-02-4
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 68-70°/8mm
Beilstein Reference: 103516
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003216
Vzorec:
C₅H₉BrO₂ Teplota varu: 68…70 °C (8 mmHg) Hustota: 1,512 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003216 Číslo CAS: 18742-02-4 EINECS: 242-551-1 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |