Tlačiť
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with silver
A11441.09 A11441.18
A11441.09EA 53.35 EUR
A11441.09 A11441.18
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 95% stabilised
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Stabilized with silver
Purity: 95% CAS No.: 18742-02-4 Molecular Formula: C5H9BrO2 Formula Weight: 181.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 68-70°/8mm Beilstein Reference: 103516 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00003216
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota varu: 68…70 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,512
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003216
Číslo CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,III